Få mere at vide
2-Acetamido-2-deoxy-alfa-D-glucopyranose, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10386160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10386160 25 g Plastflaske 25g
10687622 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386160 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102560250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10036-64-3
Molekylær formel C8H15NO6
Molekylvægt (g/mol) 221.21
MDL nummer MFCD00064359
InChI nøgle OVRNDRQMDRJTHS-PSLNIYNBNA-N
Synonym n-acetyl-alpha-d-glucosamine, alpha-glcnac, alpha-d-glcnac, 2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranose, unii-t13ti5gh3d, 2-acetylamino-2-deoxy-a-d-glucopyranose, t13ti5gh3d, 2-acetylamino-2-deoxy-alpha-d-glucopyranose, n-2s,3r,4r,5s,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, n-2s,3r,4r,5s,6r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide
PubChem CID 82313
ChEBI CHEBI:44278
IUPAC navn N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMIL CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranose
Navn note 99.5+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Tab ved tørring 1,0% maks. (105 °C, 4 timer)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 31, 170
Merck Index 10, 4318
Specifik rotationstilstand +41,00 (20,00 °C c=2, H2O)
Specifik rotation +39° til +43° (20 °C, 589 nm) (c=2, vand)
Formel vægt 221.21
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Pulver