missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(Beta-D-galactopyranosyl)-D-galactopyranose, TRC

Artikelnummer. 30310472
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310472 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1525005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(beta-D-galactopyranosyl)-D-galactopyranose
CAS 209977-51-5
Molekylær formel C14 H25 N O11
Mængde 5 mg
Synonym D-Galactopyranose, 2-(acetylamino)-2-deoxy-6-O-β-D-galactopyranosyl-, 2-(Acetylamino)-2-deoxy-6-O-β-D-galactopyranosyl-D-galactopyranose, 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-β-D-galactopyranosyl-D-galactose, 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(β-D-galactopyranosyl)-D-galactopyranose
InChI formel InChI=1S/C14H25NO11/c1-4(17)15-7-10(20)9(19)6(25-13(7)23)3-24-14-12(22)11(21)8(18)5(2-16)26-14/h5-14,16,18-23H,2-3H2,1H3,(H,15,17)/t5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,12-,13+,14-/m1/s1
SMIL CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-3-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 383.35
Formel vægt 383.1428
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.