missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-(4-methoxybenzylidene)-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-Beta-D-galactopyranosyl)-4-nitrophenyl-Alpha-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-2-deoxy-4,6-O-(4-methoxybenzylidene)-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-4-nitrophenyl-alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 59837-11-5 |
| Molekylær formel | C36H42N2O18 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Nitrophenyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-[(4-methoxyphenyl)methylene]-3-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-galactopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C36H42N2O18/c1-17(39)37-28-31(56-36-33(51-21(5)43)32(50-20(4)42)30(49-19(3)41)26(54-36)15-47-18(2)40)29-27(16-48-34(55-29)22-7-11-24(46-6)12-8-22)53-35(28)52-25-13-9-23(10-14-25)38(44)45/h7-14,26-36H,15-16H2,1-6H3,(H,37,39)/t26-,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34?,35+,36+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)C2OC[C@H]3O[C@H](Oc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-])[C@H](NC(=O)C)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]5OC(=O)C)[C@H]3O2 |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[[(4aR,6R,7R,8R,8aR)-7-acetamido-2-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenoxy)-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy]-3,4,5-triacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 790.72 |
| Formel vægt | 790.2433 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?