missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetamido-2-deoxy-3-O-methyl-D-glucopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-methyl-D-glucopyranose |
| CAS | 94825-74-8 |
| Molekylær formel | C9 H17 N O6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17NO6/c1-4(12)10-6-8(15-2)7(13)5(3-11)16-9(6)14/h5-9,11,13-14H,3H2,1-2H3,(H,10,12)/t5-,6-,7-,8-,9?/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(=O)C |
| IUPAC navn | N-[(3R,4R,5S,6R)-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.23 |
| Formel vægt | 235.1056 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?