Få mere at vide
2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(Beta-D-galactopyranosyl)-D-galactose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-galactopyranosyl)-D-galactose |
| CAS | 3554-90-3 |
| Molekylær formel | C14H25NO11 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | beta-D-Galactosyl-(1-3)-N-acetylgalactosamine, Gal1-beta-3GalNAc, O-beta-D-Galactopyranosyl-(1-3)-N-acetylgalactosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H25NO11/c1-5(19)15-6(2-16)13(9(21)7(20)3-17)26-14-12(24)11(23)10(22)8(4-18)25-14/h2,6-14,17-18,20-24H,3-4H2,1H3,(H,15,19)/t6-,7+,8+,9-,10-,11-,12+,13+,14-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC navn | N-[(2R,3R,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-1-oxo-3-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-2-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 383.34 |