missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(Beta-D-2-acetamido-2-deoxyglucopyranosyl)-D-galactopyranose, TRC

Artikelnummer. 30321690
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30321690 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30321690 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1507501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(beta-D-2-acetamido-2-deoxyglucopyranosyl)-D-galactopyranose
CAS 95673-98-6
Molekylær formel C16H28N2O11
Mængde 1 mg
Synonym 2-(Acetylamino)-3-O-[2-(acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]-2-deoxy-D-galactose, GlcNAc1beta-3GalNAc
InChI formel InChI=1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)11(23)7(3-19)28-16(9)29-14-10(18-6(2)22)15(26)27-8(4-20)12(14)24/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22)
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]2NC(=O)C
IUPAC navn N-[2-[3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 424.4
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.