missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Acetamido-2,4-dideoxy-4-fluoro-D-glucopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-2,4-dideoxy-4-fluoro-a-D-glucopyranose |
| CAS | 129728-87-6 |
| Molekylær formel | C8 H14 F N O5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Acetamido-2,4-dideoxy-4-fluoro-α-D-glucopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14FNO5/c1-3(12)10-6-7(13)5(9)4(2-11)15-8(6)14/h4-8,11,13-14H,2H2,1H3,(H,10,12)/t4-,5-,6-,7+,8+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](F)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-fluoro-2,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.2 |
| Formel vægt | 223.0856 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?