missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Acetamido-1-N-(b-L-aspartyl)-2-deoxy-b-D-glucopyranosylamine, TRC

Artikelnummer. 30340557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340557 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7901131MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl]-L-asparagine
CAS 2776-93-4
Molekylær formel C12 H21 N3 O8
Mængde 1 mg
Synonym N-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-L-asparagine, Asparagine, N-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)- (7CI), Asparagine, N-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-, L- (8CI), N-[2-(Acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl]-L-asparagine, 1-L-β-Aspartamido-2-acetamido-1,2-dideoxy-β-D-glucose, 1-N-β-L-Aspartyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine, 2-Acetamido-1-(L-β-aspartamido)-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose, 2-Acetamido-1-(L-β-aspartamido)-1,2-dideoxy-β-D-glucose, 2-Acetamido-1-(β-L-aspartamido)-1,2-dideoxy-β-D-glucose, 2-Acetamido-1-(β'-L-aspartamido)-1,2-dideoxy-β-D-glucose, 2-Acetamido-1-N-(4-L-aspartyl)-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine, 2-Acetamido-1-N-(L-β-aspartyl)-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine, 2-Acetamido-1-β-(L-β-aspartamido)-1,2-dideoxy-D-glucose, 2-Acetamido-N-(L-aspart-4'-oyl)-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine, 4-N-2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl-L-asparagine, N-(4'-Aspartyl)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosylamine
InChI formel InChI=1S/C12H21N3O8/c1-4(17)14-8-10(20)9(19)6(3-16)23-11(8)15-7(18)2-5(13)12(21)22/h5-6,8-11,16,19-20H,2-3,13H2,1H3,(H,14,17)(H,15,18)(H,21,22)/t5-,6+,8+,9+,10+,11+/m0/s1
SMIL CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1NC(=O)C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-4-[[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]amino]-2-amino-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 335.31
Formel vægt 335.1329
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.