Få mere at vide
2-Acetamido-1,2-dideoxynojirimycin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Acetamido-1,2-dideoxynojirimycin Hydrochloride |
| CAS | 1356848-49-1 |
| Molekylær formel | C8H17ClN2O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[(3S,4R,5R,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-piperidinyl]acetamide Hydrochloride, 2-Acetamido-1,5-imino-1,2,5-trideoxy-D-glucitol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O4.ClH/c1-4(12)10-5-2-9-6(3-11)8(14)7(5)13;/h5-9,11,13-14H,2-3H2,1H3,(H,10,12);1H/t5-,6+,7+,8+;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(=O)N[C@H]1CN[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | N-[(3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)piperidin-3-yl]acetamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.68 |
| Formel vægt | 240.0877 |