Få mere at vide
2-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-4-methylpentanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-4-methylpentanoic acid |
| CAS | 35661-60-0 |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Molekylær formel | C21H23NO4 |
| Lineær formel | FMOC-NHCH(COOH)CH2CH(CH3)2 |
| MDL nummer | MFCD00037133 |
| Mængde | 10g |
| Specifik rotationstilstand | − 26.00 (24.00°C c=1,DMF) |
| Vis mere |