Få mere at vide
2-(9H-Carbazol-1-yl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(9H-Carbazol-1-yl)acetic Acid |
| CAS | 131023-43-3 |
| Molekylær formel | C14 H11 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Carbazolylacetic acid, Carbazole-1-acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO2/c16-13(17)8-9-4-3-6-11-10-5-1-2-7-12(10)15-14(9)11/h1-7,15H,8H2,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)Cc1cccc2c3ccccc3[nH]c12 |
| IUPAC navn | 2-(9H-carbazol-1-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.243 |
| Formel vægt | 225.079 |