Få mere at vide
2,9-dimethyl-5-decyn, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,9-Dimethyl-5-decyne |
| Tæthed | 0.77 |
| Kogepunkt | 92 °C (19 mmHg) |
| Lineær formel | (CH3)2CH(CH2)2C≡C(CH2)2CH(CH3)2 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 166.31 |
| Procent renhed | 96% |