Få mere at vide
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin, 98%
Artikelnummer. 10255970 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10255970 1 g Glasflaske 1g
10425105 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10255970 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161340010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4733-39-5 | C26H20N2 | 360,46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4733-39-5
Molekylær formel C26H20N2
Molekylvægt (g/mol) 360.46
MDL nummer MFCD00004972
InChI nøgle STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym bathocuproine, bathocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl, unii-9thp2v94fx, 9thp2v94fx, 2,9-dimethyl-4,7-diphenylpyridino 3,2-h quinoline, pubchem19657, bathocuproin 1g, bidd:gt0563
PubChem CID 65149
IUPAC navn 2,9-dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthrolin
SMIL CC1=CC(C2=CC=CC=C2)=C2C=CC3=C(C=C(C)N=C3C2=N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 277°C to 285°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 23, IV, 2160
Merck Index 15, 1005
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,2-propanol,chloroform,benzene
Formel vægt 360.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver