Få mere at vide
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate, 98+%
Artikelnummer. 11410233
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410233 5 g 5g
11420233 25 g 25g
11404050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410233 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11398.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34302-69-7 | C28H26N4O | 434.54 g/mol
2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin hemihydrat, anvendes som reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af kobber. Det bruges som mellemprodukt i medicin og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin hemihydrat, bruges som reagens til spektrofotometrisk bestemmelse af kobber. Det bruges som mellemprodukt i medicin og kemisk forskning.
Opløselighed Det er opløseligt
i methanol: 0,1 g/ml.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34302-69-7
Molekylær formel C28H26N4O
Molekylvægt (g/mol) 434.54
MDL nummer MFCD00149306,MFCD00004973,MFCD00149306,MFCD23140843
InChI nøgle IEBXFSLFDFHSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-2sdt9ev86w, 2sdt9ev86w, neocuproine hemihydrate mi, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hemihydrate, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl-, hydrate 2:1, 2,9-dimethyl-1,10-phenthroline hemihydrate
PubChem CID 67652146
IUPAC navn 2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin;hydrat
SMIL O.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1.CC1=CC=C2C=CC3=CC=C(C)N=C3C2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hemihydrate
Smeltepunkt 160°C to 164°C
Mængde 5 g
Beilstein 153179
Merck Index 14,6449
Opløselighedsinformation It is soluble in methanol: 0.1g/mL.
Formel vægt 217.27 (208.26 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%