Få mere at vide
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrlin, 98 %
Artikelnummer. 15435879
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15435879 5 g 5g
15445879 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435879 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63698.06
 Begrænset vare
På lager
Reagens til kolorimetrisk bestemmelse af kobber | CAS: 484-11-7 | C14H12N2 | 208,264 g/mol
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin anvendes som reagens til kolorimetrisk bestemmelse af kobber og fungerer som et chelateringsmiddel. Det bruges også til syntese af arly-ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin anvendes som reagens til kolorimetrisk bestemmelse af kobber og fungerer som et chelateringsmiddel. Det bruges også til syntese af arly-ketoner.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand og let petroleum. Opløselig i methanol, ethanol, acetone, ether og benzen.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 484-11-7
Molekylær formel C14H12N2
Molekylvægt (g/mol) 208.264
MDL nummer MFCD00004973
InChI nøgle IYRGXJIJGHOCFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym neocuproine, neocuproin, 1,10-phenanthroline, 2,9-dimethyl, 2,9-dimethylphenanthroline, 2,9-dimethyl-o-phenanthroline, neo-cuproin, neocuproine hemihydrate, dmphen, unii-8e7d2sh3bv, 8e7d2sh3bv
PubChem CID 65237
IUPAC navn 2,9-dimethyl-1,10-phenanthrolin
SMIL CC1=NC2=C(C=C1)C=CC3=C2N=C(C=C3)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Smeltepunkt 159 °C til 164 °C
Farve Brun til hvid
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,6449
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand og let petroleum; Opløselig i methanol, ethanol, acetone, ether og benzen.
Formel vægt 208.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline