Få mere at vide
2-(9-Carbazolyl)ethylboronsyre pinacolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335355
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335355 250 mg 250mg
11325355 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19580.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 608534-41-4 | C20H24BNO2 | 321.227 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608534-41-4
Molekylær formel C20H24BNO2
Molekylvægt (g/mol) 321.227
MDL nummer MFCD03788738
InChI nøgle NTUZDLWSQJRXAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-9-carbazolyl ethylboronic acid pinacol ester, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl-9h-carbazole, 9-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 9-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl ethyl carbazole, 2-2-9h-carbazole-9-yl ethyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 45925651
IUPAC navn 9-[2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ethyl]carbazol
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCN2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C42
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(9-Carbazolyl)ethylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 111°C to 113°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 321.23
Procent renhed 98%