Få mere at vide
2,8-Dimethyldibenzothilhen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,8-Dimethyldibenzothiophene |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12S/c1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14(12)15-13/h3-8H,1-2H3 |
| Formel vægt | 212.066 |