missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,8-Dihydroxyadenine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,8-Dihydroxyadenine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O2/c6-2-1-3(9-4(11)7-1)10-5(12)8-2/h(H5,6,7,8,9,10,11,12) |
| Formel vægt | 167.0443 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?