Få mere at vide
2,8-Dichloro-6,12-diphenyldibenzo[b,f][1,5]diazocine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,8-Dichloro-6,12-diphenyldibenzo[b,f][1,5]diazocine |
| CAS | 3646-61-5 |
| Molekylær formel | C26 H16 Cl2 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | U 10293 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H16Cl2N2/c27-19-11-13-23-21(15-19)25(17-7-3-1-4-8-17)29-24-14-12-20(28)16-22(24)26(30-23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H/b25-21-,26-22-,29-24-,29-25-,30-23-,30-26- |
| SMIL | Clc1ccc2\N=C(\c3ccccc3)/c4cc(Cl)ccc4\N=C(\c5ccccc5)/c2c1 |
| IUPAC navn | (5Z,11Z)-2,8-dichloro-6,12-diphenylbenzo[c][1,5]benzodiazocine |
| Molekylvægt (g/mol) | 427.325 |
| Formel vægt | 426.069 |