Få mere at vide
2,8-Dibromodibenzo[b,d]thiophene, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,8-Dibromodibenzo[b,d]thiophene |
| CAS | 31574-87-5 |
| Molekylær formel | C12H6Br2S |
| MDL nummer | MFCD00092755 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | BrC1=CC=C2C(C3=CC(Br)=CC=C3S2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.05 |
| Procent renhed | 97% |