Få mere at vide
MP Biomedicals™ 2-8 CELLsium™ Medium til kortvarig celleopbevaring
Artikelnummer. 16399855 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16399855 100 ml
16309865 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16399855 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092780349
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2110.00 DKK
    2006.00 DKK / 100ml
    Spare 104.00 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
2-8 CELLsius er en cytobeskyttende, proteinfri, brugsklar bioopløsning uden DMSO til korttidsopbevaring af celler eller væv.
  • Til korttidsopbevaring tilsættes koldt (2 til 8 Â C) °2-8 CELLsium ved en anbefalet cellekoncentration på 1 x 10 6 mL til 8 x 10 6 mL
  • Den 2-8 CELLsium kan fjernes efter centrifugering, cellekoncentration justeres og overføres til en passende dyrkningskolbe med vækstmedium
  • Det vil holde cellerne sunde, mens de er i en midlertidig ældningsfase, i modsætning til almindelige vækstmedier, som ikke kan
Tekniske data
Form Væske
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Kortvarig celleopbevaring
Mængde 100 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 til 8 °C