Få mere at vide
MP Biomedicals™ 2-8 CELLsium™ Medium til kortvarig celleopbevaring
Artikelnummer. 16309865 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
Artikelnummer. 16309865
Brand: MP Biomedicals™ 092780354
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2-8 CELLsius er en cytobeskyttende, proteinfri, brugsklar bioopløsning uden DMSO til korttidsopbevaring af celler eller væv.
  • Til korttidsopbevaring tilsættes koldt (2 til 8 Â C) °2-8 CELLsium ved en anbefalet cellekoncentration på 1 x 10 6 mL til 8 x 10 6 mL
  • Den 2-8 CELLsium kan fjernes efter centrifugering, cellekoncentration justeres og overføres til en passende dyrkningskolbe med vækstmedium
  • Det vil holde cellerne sunde, mens de er i en midlertidig ældningsfase, i modsætning til almindelige vækstmedier, som ikke kan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Kortvarig celleopbevaring
Mængde 500 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 til 8 °C