Få mere at vide
2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran, tech. 90%
Artikelnummer. 11364444
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364444 5 g 5g
11354444 1 g 1g
11374444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364444 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01081.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50816-20-1 | C13H25BrO2 | 293,245 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50816-20-1
Molekylær formel C13H25BrO2
Molekylvægt (g/mol) 293.245
MDL nummer MFCD00014648
InChI nøgle JCRBYQZIJFWGOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran, 2-8-bromooctyl oxy tetrahydro, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxy octane, 8-bromooctyl tetrahydropyranyl ether, 1-bromo-8-tetrahydropyranyloxyoctane, 2-8-bromooctyloxy tetrahydropyran, 2-8-bromooctyl oxy oxane, acmc-20aowo
PubChem CID 170916
IUPAC navn 2-(8-bromoctoxy)oxan
SMIL C1CCOC(C1)OCCCCCCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(8-Bromooctyloxy)tetrahydropyran
Kogepunkt 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.477
Mængde 5 g
Beilstein 1306644
Formel vægt 293.25
Procent renhed 90%
Grad Teknisk