Få mere at vide
2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol, Mikromol™
Beskrivelse
2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol |
| CAS | 35853-41-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H5 F6 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H5F6NO/c12-10(13,14)6-3-1-2-5-7(19)4-8(11(15,16)17)18-9(5)6/h1-4H,(H,18,19) |
| SMIL | Oc1cc(nc2c(cccc12)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,8-bis(trifluoromethyl)quinolin-4-ol |
| Vis mere |