Få mere at vide
2,8-bis(trifluormethyl)-4-quinolinol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10207230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10207230 1 g Glasflaske 1g
13478508 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10207230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306010010
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 35853-41-9
Molekylær formel C11H5F6NO
Molekylvægt (g/mol) 281.15
MDL nummer MFCD00075091
InChI nøgle JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
PubChem CID 736140
IUPAC navn 2,8-bis(trifluormethyl)-1H-quinolin-4-on
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 8-Bis(trifluoromethyl)-4-quinolinol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 130,0 °C til 134,0 °C
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 281.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske