Få mere at vide
2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinecarboxylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2,8-Bis-(trifluoromethyl)-4-quinolinecarboxylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Carboxymefloquine |
| CAS | 35853-50-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Carboxymefloquine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H5 F6 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Quinolinecarboxylic acid, 2,8-bis(trifluoromethyl)-Ro 21-5104 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5F6NO2/c13-11(14,15)7-3-1-2-5-6(10(20)21)4-8(12(16,17)18)19-9(5)7/h1-4H,(H,20,21) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(nc2c(cccc12)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,8-bis(trifluoromethyl)quinoline-4-carboxylic acid |
| Vis mere |