Få mere at vide
2,8-bis(trifluormethyl)-4-hydroxyquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468627
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468627 5 g 5g
11458627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19750.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 35853-41-9 | Molekylformel: C11H5F6NO | Molekylvægt: 281,157 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35853-41-9
Molekylær formel C11H5F6NO
Molekylvægt (g/mol) 281.157
MDL nummer MFCD00075091
InChI nøgle JIWHKBAFGFPZKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,8-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,8-bis trifluoromethyl-4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,8-bis-trifluoromethyl-quinolin-4-ol, cc-pmlsc-dma-p104, 4-quinolinol, 2,8-bis trifluoromethyl, 2,8-bis trifluoromethyl-4-hydroxy quinoleine, 2,8-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, pubchem5934
PubChem CID 736140
IUPAC navn 2,8-bis(trifluormethyl)-1H-quinolin-4-on
SMIL C1=CC2=C(C(=C1)C(F)(F)F)NC(=CC2=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,8-Bis(trifluoromethyl)-4-hydroxyquinoline
Smeltepunkt 129 °C til 135 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 281.16
Procent renhed 97%