Få mere at vide
2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10867661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10867661 5 g Glasflaske 5g
10455769 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10867661 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 428250050
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 331465-71-5 | C18H39N4P | 342.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331465-71-5
Molekylær formel C18H39N4P
Molekylvægt (g/mol) 342.51
MDL nummer MFCD03840347
InChI nøgle WFHPXSHLCFHEIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, triisobutylphosphatrane, 2,8,9-tris 2-methylpropyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, acmc-1bmup, 4,6,11-tris 2-methylpropyl-1,4,6,11-tetraza-5-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, nitrilotrisethylenetris isobutylimino phosphine, 2,8,9-tri-i-butyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phospha-bicyclo 3.3.3 undecane
PubChem CID 4571243
IUPAC navn 4,6,11-tris(2-methylpropyl)-1,4,6,11-tetraza-5-phosphabicyclo[3.3.3]undecan
SMIL CC(C)CN1CCN2CCN(P1N(CC2)CC(C)C)CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9640g/mL
Elementær analyse 60.60 to 65.65% C, 11.02 to 11.94% H, 15.70 to 17.01% N
Kogepunkt 110.0°C to 118.0°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt 68°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 10155
Specifik vægtfylde 0.964
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 342.51
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,8,9-Triisobutyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.