Få mere at vide
2,7-Thianthrenedicarboxylic Acid(contain ~5% 2,8-isomer), TRC
Artikelnummer. 30452965
Skift visning
Mængde:
250 mg
Product Code. Mængde
30452965 250 mg
1 options
Product Code. 30452965 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT344170250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 1,9-Thianthrenedicarboxylic Acid
CAS 154341-96-5
Molekylær formel C14H8O4S2
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C14H8O4S2/c15-13(16)7-1-3-9-11(5-7)20-10-4-2-8(14(17)18)6-12(10)19-9/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
SMIL OC(=O)c1ccc2Sc3cc(ccc3Sc2c1)C(=O)O
IUPAC navn thianthrene-2,7-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 304.34
Formel vægt 303.9864