Få mere at vide
2,7-Naphthalenediol, TRC
Artikelnummer. 30477679
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30477679 1 g
1 options
Artikelnummer. 30477679 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3448501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dihydroxynaphthalene
CAS 582-17-2
Molekylær formel C10 H8 O2
Mængde 1 g
Synonym 2,7-Naphthalenediol, 2,7-Dihydroxynaphthalene, 2,7-Naphthohydroquinone, 7-Hydroxy-2-naphthol, C.I. 76645, NSC 407541
InChI formel InChI=1S/C10H8O2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6,11-12H
SMIL Oc1ccc2ccc(O)cc2c1
IUPAC navn naftalen-2,7-diol
Molekylvægt (g/mol) 160.169
Formel vægt 160.0524