Få mere at vide
2,7-Naphthalenediol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 184°C to 187°C |
| MDL nummer | MFCD00004085 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2,7-Naphthalenediol, 2,7-Dihydroxynaphthalene, 2,7-Naphthalenediol |