Få mere at vide
2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30341288
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30341288 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30341288 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB499335250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid
CAS 50402-83-0
Molekylær formel C12H10O4
Mængde 250 mg
Synonym (7-Methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid
InChI formel InChI=1S/C12H10O4/c1-7-2-3-9-8(5-11(13)14)6-12(15)16-10(9)4-7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14)
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)CC(=O)O
IUPAC navn 2-(7-methyl-2-oxochromen-4-yl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 218.2
Formel vægt 218.0579