Få mere at vide
2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)eddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(7-methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 50402-83-0 |
| Molekylær formel | C12H10O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | (7-Methyl-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O4/c1-7-2-3-9-8(5-11(13)14)6-12(15)16-10(9)4-7/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CC1=CC2=C(C=C1)C(=CC(=O)O2)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(7-methyl-2-oxochromen-4-yl)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.2 |
| Formel vægt | 218.0579 |