Få mere at vide
2,7-Dinitrofluorene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11498277
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498277 1 g 1g
11408287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17643.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5405-53-8
Molekylær formel C13H8N2O4
Molekylvægt (g/mol) 256.217
MDL nummer MFCD00001121
InChI nøgle IHZCVUBSTYOFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dinitrofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dinitro, fluorene, 2,7-dinitro, ccris 2909, fluorene,7-dinitro, acmc-1cuci, 9h-fluorene,7-dinitro, 9h-fluorene,2,7-dinitro, 4-05-00-02153 beilstein handbook reference
PubChem CID 21502
IUPAC navn 2,7-dinitro-9H-fluorene
SMIL C1C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])C3=C1C=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dinitrofluorene
Smeltepunkt >300°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 2057852
Formel vægt 256.22
Procent renhed 98%