Få mere at vide
2,7-Dinitro-9-fluorenone, 97%
Artikelnummer. 15471338
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471338 5 g 5g
15481338 25 g 25g
15491338 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55176.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31551-45-8 | C13H6N2O5 | 270.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31551-45-8
Molekylær formel C13H6N2O5
Molekylvægt (g/mol) 270.20
MDL nummer MFCD00001153
InChI nøgle HDVGAFBXTXDYIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dinitro-9-fluorenone, 2,7-dinitrofluorenone, 9h-fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 2,7-dinitro-9h-fluoren-9-one, fluoren-9-one, 2,7-dinitro, 9-fluorenone, 2,7-dinitro, ccris 2911, acmc-209hnh, maybridge1_004322, fluoren-9-one,7-dinitro
PubChem CID 35842
IUPAC navn 2,7-dinitrofluoren-9-on
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=C2C3=CC=C(C=C3C(=O)C2=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dinitro-9-fluorenone
Smeltepunkt 292°C to 295°C
Farve Gul til Orange
Mængde 5 g
Formel vægt 270.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver