Få mere at vide
2,7-Dimethylpyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Dimethylpyrene |
| CAS | 15679-24-0 |
| Molekylær formel | C18H14 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14/c1-11-7-13-3-5-15-9-12(2)10-16-6-4-14(8-11)17(13)18(15)16/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1cc2ccc3cc(C)cc4ccc(c1)c2c34 |
| IUPAC navn | 2,7-dimethylpyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.3 |
| Formel vægt | 230.1096 |