Få mere at vide
2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11425656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425656 1 g 1g
11435656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20771.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 175201-51-1 | C9H9N3O2 | 191.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175201-51-1
Molekylær formel C9H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 191.19
MDL nummer MFCD00067901
InChI nøgle CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
PubChem CID 2736303
IUPAC navn 2,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-carboxylsyre
SMIL CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼250°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 191.18
Procent renhed 97%