Få mere at vide
2,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-carboxylsyre, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10151162
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10151162 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10427042 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10151162 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01560DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175201-51-1
Molekylær formel C9H9N3O2
Molekylvægt (g/mol) 191.19
MDL nummer MFCD00067901
InChI nøgle CACYYYIWDACOAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid, 2,7-dimethyl, maybridge1_004672, 6-carboxy-2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl, 2,7-dimethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylicacid, 2,7-dimethyl-8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-6-carboxylic acid
PubChem CID 2736303
IUPAC navn 2,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-carboxylsyre
SMIL CC1=NN2C(=C(C=NC2=C1)C(=O)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 7-Dimethylpyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 191.19
Procent renhed 97%