Få mere at vide
2,7-dimethyloctan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470207
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470207 1 g 1g
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11470207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21646.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 1072-16-8 | Molekylær formel: C10H22 | Molekylvægt: 142,286 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1072-16-8
Molekylær formel C10H22
Molekylvægt (g/mol) 142.286
MDL nummer MFCD00049100
InChI nøgle KEVMYFLMMDUPJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym octane, 2,7-dimethyl, diisoamyl, 2,7dimethyloctane, diisopentyl, octane,7-dimethyl, 2,7-dimethyl-octane, acmc-1bq62
PubChem CID 14070
IUPAC navn 2,7-dimethyloctan
SMIL CC(C)CCCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dimethyloctane
Smeltepunkt -55 °C
Tæthed 0.72
Kogepunkt 159 °C til 160 °C
Lineær formel (CH3)2CH(CH2)4CH(CH3)2
Brydningsindeks 1.409
Mængde 1 g
FN nummer UN3295
Formel vægt 142.29
Procent renhed 98%