Få mere at vide
2,7-Dimethylocta-2,4,6-triene-1,8-dial, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Dimethylocta-2,4,6-triene-1,8-dial |
| CAS | 5056-17-7 |
| Molekylær formel | C10H12O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2,7-Dimethyl-2,4,6-Octatrienedial, (2E,4E,6E)-2,7-Dimethyl-2,4,6-octatrienedial, (E,E,E)-2,7-Dimethyl-2,4,6-octatrien-1,8-dial, (E,E,E)-2,7-Dimethylocta-2,4,6-trienedial, (All-E)-2,7-Dimethyl-2,4,6-octatrienedial, 12,12'-Di-apo-carotenedial, All-E-2,7-Dimethyl-2,4,6-octatriene-1,8-dial, All-E-2,7-Dimethylocta-2,4,6-triene-1,8-dial, All-trans-2,7-Dimethyl-2,4,6-octatrienedial |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2/c1-9(7-11)5-3-4-6-10(2)8-12/h3-8H,1-2H3/b4-3+,9-5+,10-6+ |
| SMIL | C/C(=C\C=C\C=C(/C)\C=O)/C=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.2 |
| Formel vægt | 164.0837 |