Få mere at vide
2,7-Dimethylnaphthalen, 99%
Artikelnummer. 11480297
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480297 0.25 g 0.25g
11470297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11480297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21704.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 582-16-1 | C12H12 | 156,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 582-16-1
Molekylær formel C12H12
Molekylvægt (g/mol) 156.23
MDL nummer MFCD00004121
InChI nøgle LRQYSMQNJLZKPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,7-dimethyl, 2,7-dmn, unii-on63xh5bq4, 2,7-dimethyl-naphthalene, on63xh5bq4, acmc-1ar8i, 2,7-dimethylnaphthalene, naphthalene, 2,7-dimethyl-8ci 9ci
PubChem CID 11396
ChEBI CHEBI:48632
IUPAC navn 2,7-dimethylnaphthalen
SMIL CC1=CC2=CC(C)=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dimethylnaphthalene
Smeltepunkt 96 °C til 98 °C
Kogepunkt 262 °C til 264 °C
Mængde 0.25 g
Beilstein 1852737
Formel vægt 156.23
Procent renhed 99%