missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,7-Dimethylanthraquinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Dimethylanthraquinone |
| CAS | 3286-01-9 |
| Molekylær formel | C16 H12 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O2/c1-9-3-5-11-13(7-9)16(18)14-8-10(2)4-6-12(14)15(11)17/h3-8H,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc2C(=O)c3ccc(C)cc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC navn | 2,7-dimethylanthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.27 |
| Formel vægt | 236.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?