Få mere at vide
2,7-Dimethyl-[1,4]dioxino[2,3-b:5,6-b']dipyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Dimethyl-[1,4]dioxino[2,3-b:5,6-b']dipyridine |
| CAS | 59023-16-4 |
| Molekylær formel | C12H10N2O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | [1,4]Dioxino[2,3-b:5,6-b']dipyridine, 2,7-dimethyl- |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O2/c1-7-3-5-9-11(13-7)15-10-6-4-8(2)14-12(10)16-9/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | N=1C=2OC=3C=CC(=NC3OC2C=CC1C)C |
| IUPAC navn | 2,7-dimethyl-[1,4]dioxino[2,3-b:5,6-b']dipyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 214.22 |
| Formel vægt | 214.07 |