missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,7-Dimethoxy-4-hydroxy-1,4-benzoxazinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Dimethoxy-4-hydroxy-1,4-benzoxazinone |
| CAS | 55544-90-6 |
| Molekylær formel | C10H11NO5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-2,7-dimethoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one, (±)-4-Hydroxy-2,7-dimethoxy-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO5/c1-14-6-3-4-7-8(5-6)16-10(15-2)9(12)11(7)13/h3-5,10,13H,1-2H3 |
| SMIL | COC1Oc2cc(OC)ccc2N(O)C1=O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-2,7-dimethoxy-1,4-benzoxazin-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.2 |
| Formel vægt | 225.0637 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?