Få mere at vide
2,7-dihydroxynaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647763 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 10647763
Brand: Thermo Scientific Acros 115045000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 582-17-2 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 582-17-2
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00004085
InChI nøgle DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene
PubChem CID 11397
IUPAC navn naphthalen-2,7-diol
SMIL OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 7-Dihydroxynaphthalene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 184°C to 189°C
Farve Grå
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H6(OH)2
Mængde 500 g
Beilstein 06, 985
Formel vægt 160.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,7-Dihydroxynaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.