Få mere at vide
2,7-Dihydroxynaphthalen, 97%
Beskrivelse
2,7-naphthalendiol er et reagens, der anvendes til fremstilling af monomerer af materialer med højt kulstofindhold. Anvendes også til syntese af splitomicin-analoger. Anvendes som udgangsmateriale til syntese af sulfonsyrer og divinylnaphthalener. Det bruges også til fremstilling af farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvningsmidler, antioxidanter og antiseptika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-naphthalendiol er et reagens, der anvendes til fremstilling af monomerer af materialer med højt kulstofindhold. Anvendes også til syntese af splitomicin-analoger. Anvendes som udgangsmateriale til syntese af sulfonsyrer og divinylnaphthalener. Det bruges også til fremstilling af farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvningsmidler, antioxidanter og antiseptika.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Dihydroxynaphthalene |
| Smeltepunkt | 183 °C til 188 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 2042383 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 160.17 |
| Procent renhed | 97% |