Få mere at vide
2,7-Dihydroxynaphthalen, 97%
Artikelnummer. 11433923
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433923 50 g 50g
11443923 250 g 250g
11414050 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433923 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10229.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 582-17-2 | C10H8O2 | 160,17 g/mol
2,7-naphthalendiol er et reagens, der anvendes til fremstilling af monomerer af materialer med højt kulstofindhold. Anvendes også til syntese af splitomicin-analoger. Anvendes som udgangsmateriale til syntese af sulfonsyrer og divinylnaphthalener. Det bruges også til fremstilling af farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvningsmidler, antioxidanter og antiseptika.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,7
-naphthalendiol er et reagens, der anvendes til fremstilling af monomerer af materialer med højt kulstofindhold. Anvendes også til syntese af splitomicin-analoger. Anvendes som udgangsmateriale til syntese af sulfonsyrer og divinylnaphthalener. Det bruges også til fremstilling af farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvningsmidler, antioxidanter og antiseptika.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 582-17-2
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.17
MDL nummer MFCD00004085
InChI nøgle DFQICHCWIIJABH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dihydroxynaphthalene, 2,7-naphthalenediol, naphthalenediol-2,7, unii-0to8e448ud, naphthalenediol-2,7 french, 2,7-dihydroxy naphthalene, 2,7-naphthalene diol, naphthalene-2-7-diol, 2,7-dihdroxynaphthalene
PubChem CID 11397
IUPAC navn naphthalen-2,7-diol
SMIL OC1=CC2=CC(O)=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dihydroxynaphthalene
Smeltepunkt 183°C to 188°C
Mængde 50 g
Beilstein 2042383
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 160.17
Procent renhed 97%