Få mere at vide
2',7'-Difluorofluorescein, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',7'-Difluorofluorescein |
| CAS | 195136-58-4 |
| Molekylær formel | C20 H10 F2 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Oregon Green 488, 2',7'-Difluoro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, 2',7'-Difluoro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C20H10F2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H |
| SMIL | Oc1cc2Oc3cc(O)c(F)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1F |
| IUPAC navn | 2',7'-difluoro-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.287 |
| Formel vægt | 368.05 |