Få mere at vide
Invitrogen™ 2',7'-difluorfluorescein (Oregon Green™ 488)
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Beskrivelse
Oregon Green™ 488 kan bruges som referencestandard for Oregon Green™ 488-konjugater eller en pH-sensor af moderat sure opløsninger (pK a∼ 4,7)
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | 2',7'-difluorfluorescein |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Oregon Green |