Få mere at vide
2',7'-Dichlorfluorescein
Artikelnummer. 11493297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493297 5 g 5g
11403307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16212.06
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 76-54-0 | C20H10Cl2O5 | 401,195 g/mol
2',7'-Dichlorfluorescein bruges som en indikator og som en cellulær antioxidantaktivitet. Det bruges også til bestemmelse af kulhydrater og hydrogenperoxid ved henholdsvis fluorescensdensitometri og kemiluminescens. Det bruges som en indikator for argentometri ved Fajans metode. Det er også involveret i den cellulære antioxidantaktivitetsanalyse. Det bruges som et additiv i fluorescens- og laserundersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 ,′7′ -Dichlorfluorescein bruges som en indikator og som en cellulær antioxidantaktivitet. Det bruges også til bestemmelse af kulhydrater og hydrogenperoxid ved henholdsvis fluorescensdensitometri og kemiluminescens. Det bruges som en indikator for argentometri ved Fajans metode. Det er også involveret i den cellulære antioxidantaktivitetsanalyse. Det bruges som et additiv i fluorescens- og laserundersøgelser.
Opløselighed
Opløselig i ethanol og methanol. Lidt dimethylsulfoxid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Som en fluorescerende indikator Ukompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-54-0
Molekylær formel C20H10Cl2O5
Molekylvægt (g/mol) 401.195
MDL nummer MFCD00005047
InChI nøgle VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',7'-dichlorofluorescein, dichlorofluorescein, unii-56nqm5uzt1, 2,7-dichlorofluorescein, 56nqm5uzt1, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxy-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthen-3-one, 2',7'-dichloro-3',6'-dihydroxyspiro 2-benzofuran-3,9'-xanthene-1-one, 11,16-dichloro-12,15-dihydroxyspiro 3-hydroisobenzofuran-3,9'-xanthene-1-one
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
IUPAC navn 2',7'-dichlor-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2′, 7′-Dichlorofluorescein
Smeltepunkt >300 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og methanol. Let dimethylsulfoxid. Uopløselig i vand.
Formel vægt 401.2
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,7-Dichlorofluorescein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Dichlorofluorescein